Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 388,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D2.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
11
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D2.2, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACACA(31)
rat ... Acaca(60581)
General description
Acetyl-CoA-Carboxylase (ACC) ist ein Biotin-abhängiges Enzym, das die Carboxylierung von Acetyl-CoA katalysiert, um durch seine beiden katalytischen Aktivitäten, Biotin-Carboxylase (BC) und Carboxyltransferase (CT), Malonyl-CoA zu bilden. Bei den meisten Prokaryonten ist ACC ein Enzym mit mehreren Untereinheiten, während es bei den meisten Eukaryonten ein großes Enzym mit mehreren Domänen ist. Die Aktivität von ACC kann auf Transkriptionsebene sowie durch niedermolekulare Modulatoren und kovalente Modifikation kontrolliert werden. Das menschliche Genom enthält die Gene für zwei verschiedene ACC – ACACA und ACACB. Die Aktivität des Enzyms wird durch reversible Phosphorylierung kontrolliert. Die Aktivität des Enzyms wird durch Phosphorylierung gehemmt. Die Phosphorylierung erfolgt, wenn das Hormon Glucagon oder Adrenalin an die Rezeptoren bindet oder der Energiestatus der Zelle niedrig ist, was zur Aktivierung der AMP-aktivierten Proteinkinase führt. Die Anwesenheit von Fettsäuren hemmt die Aktivitäten des Enzyms. Wenn Insulin an seine Rezeptoren bindet, aktiviert es eine Phosphatase, die das Enzym dephosphoryliert; dadurch werden die Aktivitäten der Acetyl-CoA-Carboxylase verstärkt. Acetyl-CoA-Carboxylase ist seit Kurzem ein Ziel bei der Entwicklung neuer Adipositas-Medikamente und Antibiotika.
~ 266 kDa beobachtet
Immunogen
Histidin-markiertes rekombinantes Protein, das der menschlichen Acetyl-CoA-Carboxylase entspricht.
Application
Anti-Acetyl-CoA-Carboxylase Antikörper, Klon 7D2.2, weist den Gehalt von Acetyl-CoA-Carboxylase nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Insulin/Energie-Signalisierung
Insulin/Energie-Signalisierung
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml aus einer vorherigen Charge wiesen Acetyl-CoA-Carboxylase in 10 µg Rattenherzlysat nach.
Western-Blot-Analyse (SNAP ID): 1 µg/ml einer früheren Charge wiesen Acetyl-CoA-Carboxylase in 10 µg humanem Herzlysat nach.
Western-Blot-Analyse (SNAP ID): 1 µg/ml einer früheren Charge wiesen Acetyl-CoA-Carboxylase in 10 µg humanem Herzlysat nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Herzlysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Acetyl-CoA-Carboxylase in 10 µg menschlichem Herzlysat nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Acetyl-CoA-Carboxylase in 10 µg menschlichem Herzlysat nach.
Kontrolle
Menschliches Herzlysat
Menschliches Herzlysat
Other Notes
Ersetzt: 04-322
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?