Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 411,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F8.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F8.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
170 kDa
Der Proto-Onkogen Met (c-Met, HGF/SF-Rezeptor, HGFR) ist eine Rezeptortyrosinkinase, die bei der Bindung des Hepatozytenwachstumsfaktors (HGF) aktiviert wird. Dies stimuliert die Autophosphorylierung an Tyr1234/Tyr1235, was zu nachgelagerten pleiotropen Signalereignissen in Epithelzellen führt, wodurch mehrere zelluläre Prozesse, einschließlich Zellproliferation, Wachstum, Differenzierung, Zellmigration/-invasion und Tumorgenese stimuliert werden. Diese Wirkungen werden durch Proteine vermittelt, die eine SH2-Domäne enthalten und an das C-terminale Ende von c-Met binden. Es wird angenommen, dass eine chronische Stimulation von Met auf Krebszellen eine Rolle bei der Metastasierung spielt und die Fehlregulierung der c-Met-Aktivität in direktem Zusammenhang mit der Onkogenese steht, was dies zu einem wichtigen Angriffspunkt für Krebs macht.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne (N-Terminus)
GST-Fusionsprotein, das den Aminosäuren 80-434 von humanem Met entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Weisen Sie Met (extrazellulär) mit diesem Anti-Met(extrazellulär)-Antikörper Klon 4F8.2 nach, der für die Verwendung in IH(P) und WB validiert ist.
Western-Blot-Analyse:
Diese Charge wies Met in einer 1:1000-Verdünnung in HEK293-Zelllysat nach, das mittels SDS-PAGE aufgelöst und auf PVDF übertragen wurde.
Immunhistochemische Analyse:
Diese Charge wies Met in einer 1:1000-Verdünnung in HEK293-Zelllysat nach, das mittels SDS-PAGE aufgelöst und auf PVDF übertragen wurde.
Immunhistochemische Analyse:
Biochem/physiol Actions
Weist Met an seiner extrazellulären Domäne nach.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper der Maus in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Diese Charge wies Met in einer 1:1000-Verdünnung in HEK293-Zelllysat nach, das mittels SDS-PAGE aufgelöst und auf PVDF übertragen wurde.
Western-Blot-Analyse:
Diese Charge wies Met in einer 1:1000-Verdünnung in HEK293-Zelllysat nach, das mittels SDS-PAGE aufgelöst und auf PVDF übertragen wurde.
Other Notes
Ersetzt: 05-237
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?