Merck
04-835
Anti-Dimethyl-Histon H3-Antikörper (Lys79), Klon NL59, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone NL59, Upstate®
Synonym(e):
H3K79me2, Histone H3 (di methyl K79)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
NL59, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, DB, WB, multiplexing
Citations:
19
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL59, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys79)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin. Eine Dimethylierung von Lys79 an Histon H3 steht mit der aktiven Gentranskription in Verbindung und ist ein Marker für Euchromatin. Histon H3 wird durch die Histon-Methyltransferase Dot1L an Lys79 methyliert.
Immunogen
Epitop: Lys79
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz DFme2KTD enthält, die dem Dimethyl-Lysin in Position 79 von Histon H3 entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Menschen, Mäusen, Ratten und Hefe identisch. Ein C-terminales Cystein wurde für eine erleichterte Konjugation hinzugefügt.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1x10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 4 µl Überstand der Negativkontrolle oder 4 µl Anti-Dimethyl-Histon H3 (Lys79) und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Dimethyl-Histon-H3(Lys79)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit Kontrollprimern bestätigt.
Beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor erfolgreich in ChIP verwendet.
ChIP-Seq-Analyse:
Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor für ChIP-Seq verwendet. Egelhofer, T.A., et al. (2011). Easwaran, H., et al. (2012); Suzuki, H., et al. (2011).
Dot Blot: Die Spezifizität einer repräsentativen Charge wurde durch die Fähigkeit einer 1:2500-Verdünnung des Antikörpers bestätigt, Peptide, die den Regionen von Histon H3 mit verschiedenen Modifikationen entsprechen, zu erkennen.
Dot-Blot-Analyse: Absurance Histon H3-Antikörperspezifizitäts-Array (Katalognr. 16-667) und Absurance Histon H2A, H2B, H4-Antikörperspezifizitäts-Array (Katalognr. 16-665), die Histon-Peptide mit verschiedenen Modifikationen enthalten, wurden mit Katalognr. 04-835-S, Anti-Dimethyl-Histon-H3(Lys79)-Antikörper, Klon NL59 (1:500-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-IgG vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Der Anti-Dimethyl-Histon-H3(Lys79)-Antikörper Klon NL59 ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Dimethyl-Histon H3 (Lys79), das auch als H3K79me2, Histon H3 (Dimethyl K79) bekannt ist und für die Verwendung in ChIP, WB, DB, Mplex validiert wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten
Erkennt Dimethyl-Histon H3 (Lys79).
Physical form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot von säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 05-835
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2