Merck
04-1525
Anti-TAFII250-Antikörper, Klon 6B3
clone 6B3, from mouse
Synonym(e):
Cell cycle gene 1 protein, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 250kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6B3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAF1(6872)
General description
Das berechnete Molekulargewicht beträgt 212 kDa. In der Regel wird das Protein jedoch in einer 250-kDa-Bande beobachtet.
TATA-Bindeprotein-assoziierter Faktor 250 (TAFII250) ist die größte Untereinheit des Transkriptionsfaktors TFIID. Studien haben gezeigt, dass TAFII250 über Serin/Threonin-Domänen verfügt, die die große Untereinheit von TFIIF autophosphorylieren und transphosphorylieren können. Neuere Studien haben gezeigt, dass TAFII250 auch eine Histon-Acetyltransferase ist, was darauf hindeutet, dass Transkriptions-Koaktivatoren auch eine Rolle bei der Ausrichtung der Acetylierungsaktivität auf Promotoren spielen können.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Humanes TAFII250
Application
Der Anti-TAFII250-Antikörper, Klon 6B3, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von TAFII250, auch bekannt als Zellzyklusgen 1-Protein, der in WB, ICC, IHC und IP validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunpräzipitation
Von externer Forschungsgruppe unter Verwendung einer repräsentativen Charge zitiert. Siehe Hilton, H.L., et. al (2005) Mol. Cell. Bio. 25(10):4321–4332.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt TAFII250.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde TAFII250 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c