Fortfahren mit
03-34-0035
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Synonym(e):
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH, GRGDSP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H37N9O10
Molekulargewicht:
587.58
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin binding
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03-34-000203-34-0052G1269
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
lyophilized solid
form
powder
form
lyophilized solid
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c