Merck
MAT424017027
Matrix Scientific
3-Carboethoxy-4'-methoxybenzophenone
Größe auswählen
1 G
€ 429,83
2 G
€ 700,80
Lieferanten-SKU: 103351-1G
€ 429,83
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 429,83
2 G
€ 700,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 103351-1G
€ 429,83
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
58-60
Iupac Name
ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)14-6-4-5-13(11-14)16(18)12-7-9-15(20-2)10-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
JNRVAIGEOBVDFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103351.html
Melting Point
58-60
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103351.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)