Merck
MAT398830176
Matrix Scientific
3-(3,4-Dimethylphenoxy)azetidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(3,4-dimethylphenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-3-4-10(5-9(8)2)13-11-6-12-7-11;/h3-5,11-12H,6-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
JYHOKLLMUYZAOI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049522.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049522.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)