Merck
MAT379361576
Matrix Scientific
Morpholine-4-carbothiohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
192
Iupac Name
4-morpholinecarbothiohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10)
InChIKey
ACWSTHNVQZSSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Melting Point
192
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)