Wichtige Dokumente
MAT364050655
Matrix Scientific
4-(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
4-(4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H10F3NO/c1-18-10-2-3-11(9-4-6-17-7-5-9)12(8-10)13(14,15)16/h2-8H,1H3
InChIKey
MISYLEZJTWSPAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/070840.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)