Wichtige Dokumente
MAT333118403
Matrix Scientific
1-Isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-7(2)9-5-3-4-8-6-10/h7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
UKKBSXMJKOPODB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/063224.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/063224.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)