Wichtige Dokumente
MAT333116519
Matrix Scientific
4-[(4-Nitrobenzoyl)amino]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 061339-500MG
€ 217,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 061339-500MG
€ 217,00
Iupac Name
4-[(4-nitrobenzoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O5/c17-13(9-3-7-12(8-4-9)16(20)21)15-11-5-1-10(2-6-11)14(18)19/h1-8H,(H,15,17)(H,18,19)
InChIKey
NJLQPAFIERANQX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061339.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)