Merck
MAT245151935
Matrix Scientific
(3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzyl)formamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzylformamide
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-3-4-10-5-9(7-13-8-14)6-11(16-2)12(10)15/h3,5-6,8,15H,1,4,7H2,2H3,(H,13,14)
InChIKey
RPDAGHKJDYNWMP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048756.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048756.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)