Wichtige Dokumente
MAT239355224
Matrix Scientific
4-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)morpholine
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
165-168
Iupac Name
4-(3-methoxy-4-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)13(14)15)12-4-6-17-7-5-12/h2-3,8H,4-7H2,1H3
InChIKey
YMXOMWAFFGHJFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048170.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)