Merck
MAT238926144
Matrix Scientific
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.56
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
200-202
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O2/c1-12-4(7)2(5(13)14)3(11-12)6(8,9)10/h1H3,(H,13,14)
InChIKey
IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043794.html
Melting Point
200-202
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043794.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)