Merck
MAT196008736
Matrix Scientific
4-Ethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-ethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-3-11-6-9-4(2)8-5(7)10-6/h3H2,1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChIKey
WBYRNUWFQADAPF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039919.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039919.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)