Merck
MAT196007203
Matrix Scientific
4-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(4-chlorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12ClNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChIKey
QIANQKPXNXBLNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038396.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038396.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)