Wichtige Dokumente
MAT158503979
Matrix Scientific
4-Oxo-4-[N'-(thiophene-2-carbonyl)-hydrazino]-butyric acid
About This Item
Iupac Name
4-oxo-4-[2-(2-thienylcarbonyl)hydrazino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O4S/c12-7(3-4-8(13)14)10-11-9(15)6-2-1-5-16-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,12)(H,11,15)(H,13,14)
InChIKey
FBUBGSMMGGNFFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026637.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)