Merck
MAT158502952
Matrix Scientific
3-Amino-N,N-dipropylbenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-N,N-dipropylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-3-8-15(9-4-2)13(16)11-6-5-7-12(14)10-11/h5-7,10H,3-4,8-9,14H2,1-2H3
InChIKey
PNWNMGKRCWKXDR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025771.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025771.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)