Merck
MAT113926843
Matrix Scientific
2-(2-Bromo-4-chlorophenoxy)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.52
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-chlorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrClO3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(11)4-7(8)10/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
PDZQJUYZUQKLAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024097.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024097.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)