Wichtige Dokumente
MAT113926692
Matrix Scientific
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
157-158
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-4-1-2-6(15(12,13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,13,14)
InChIKey
AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)