Merck
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
InChIKey
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)