Merck
MAT091970537
Matrix Scientific
3-[(Tetrahydro-2-furanylmethoxy)methyl]piperidinehydrochloride
Größe auswählen
500 MG
€ 270,50
Lieferanten-SKU: 015014-500MG
€ 270,50
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 270,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 015014-500MG
€ 270,50
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(tetrahydro-2-furanylmethoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-3-10(7-12-5-1)8-13-9-11-4-2-6-14-11;/h10-12H,1-9H2;1H
InChIKey
YTVWDOWKGSCDLO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/015014.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/015014.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)