Merck
MAT091970523
Matrix Scientific
3-[(2-Fluorophenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[(2-fluorophenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16FNO.ClH/c13-11-5-1-2-6-12(11)15-9-10-4-3-7-14-8-10;/h1-2,5-6,10,14H,3-4,7-9H2;1H
InChIKey
BKXBZNRNWKQKFO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013365.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013365.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)