Wichtige Dokumente
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
InChIKey
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)