Wichtige Dokumente
MAT062354183
Matrix Scientific
7-Methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
7-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-12-9(7-13)6-8-4-3-5-10(14-2)11(8)12/h3-7H,1-2H3
InChIKey
MTKITSNNLHSBSM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016219.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016219.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)