Merck
MAT062351235
Matrix Scientific
3-(5-Amino-1H-benzoimidazol-2-yl)phenolhydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(5-amino-1H-benzimidazol-2-yl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H11N3O.BrH/c14-9-4-5-11-12(7-9)16-13(15-11)8-2-1-3-10(17)6-8;/h1-7,17H,14H2,(H,15,16);1H
InChIKey
KRSSBVJZKKKCOB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007898.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007898.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)