Merck
MAT047031234
Matrix Scientific
3-Amino-N-cyclopentyl-benzenesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-N-cyclopentylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c12-9-4-3-7-11(8-9)16(14,15)13-10-5-1-2-6-10/h3-4,7-8,10,13H,1-2,5-6,12H2
InChIKey
GYCJEOLLXLZFCM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012161.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012161.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)