Merck
MAT047028826
Matrix Scientific
3-Amino-3-furan-2-yl-propionic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
206
Iupac Name
3-(2-furyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c8-5(4-7(9)10)6-2-1-3-11-6/h1-3,5H,4,8H2,(H,9,10)
InChIKey
YIKVKIOGYSPIMP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010012.html
Melting Point
206
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010012.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)