Merck
MAT047026878
Matrix Scientific
4-[(Thiophen-2-ylmethyl)-amino]-phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.28
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
105
Iupac Name
4-[(2-thienylmethyl)amino]phenol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c13-10-5-3-9(4-6-10)12-8-11-2-1-7-14-11/h1-7,12-13H,8H2
InChIKey
RCGVPMFFTDNWMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008546.html
Melting Point
105
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008546.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)