Merck
MANH97ECEF02
Manchester Organics
6-bromohexyl(trimethyl)ammonium;bromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-N,N,N-trimethyl-1-hexanaminium bromide
Inchi Code
1S/C9H21BrN.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
KNKBZYUINRTEOG-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N67150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)