Merck
MAN458950733
Manchester Organics
1-Bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
QAQMEWQVHCIKMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z50393
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)