Merck
MAN372906239
Manchester Organics
Methyl 2-fluoropropionate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-fluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H7FO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChIKey
MHAIQPNJLRLFLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X26848
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)