Merck
MAN326366812
Manchester Organics
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2,4,6-trifluorophenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2/c7-3-1-4(8)6(11-10)5(9)2-3/h1-2,11H,10H2
InChIKey
KSKADWHKCXNUAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J21770
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)