Merck
MAN182108768
Manchester Organics
2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.9
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dibromoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z18401
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)