Merck
MAN182107106
Manchester Organics
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl (2E)-4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c1-10-4(9)2-3-5(6,7)8/h2-3H,1H3/b3-2+
InChIKey
DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P17137
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)