Merck
MAN182106654
Manchester Organics
Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (2E)-4,4,4-trifluoro-3-methyl-2-butenoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c1-3-12-6(11)4-5(2)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChIKey
OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W10043
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)