Merck
MAN182106123
Manchester Organics
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-2-4-9-8(3-1)7-10-5-6-11-9/h1-4,10-11H,5-7H2
InChIKey
MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G10763
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)