Merck
LIFH96F11313
Life Chemicals Inc.
3-(2,2,2-trifluoroethyl)azetidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.58
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)1-4-2-9-3-4;/h4,9H,1-3H2;1H
InChIKey
ODBDUZZXMPFLTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)