LIFH95ECD3F5
Life Chemicals Inc.
3-chloro-5-sulfanylbenzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-chloro-5-mercaptobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5ClO2S/c8-5-1-4(7(9)10)2-6(11)3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
InChIKey
CJQLUVQZOYJZQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)