Merck
LIFH55F4F29B
Life Chemicals Inc.
6-chloro-3-ethyl-4-methylpyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-3-ethyl-4-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-3-6-5(2)4-7(8)10-9-6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
ANSRVOCQAGWFJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)