Merck
LIFH309942D1
Life Chemicals Inc.
1-(2,2-difluoroethyl)piperidin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H11F2NO/c8-7(9)5-10-3-1-6(11)2-4-10/h7H,1-5H2
InChIKey
DYLIPBUMUVWHAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)