LIFH11AADBB0
Life Chemicals Inc.
1,1-difluoro-2-methylpropan-2-yl carbonochloridate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1,1-difluoro-2-methylpropan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClF2O2/c1-5(2,3(7)8)10-4(6)9/h3H,1-2H3
InChIKey
BAOPSNSMYVIVOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)