Merck
LIFH03CD7569
Life Chemicals Inc.
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.05
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c9-3-7-5-12-4-6(10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H,3H2
InChIKey
DXVDJNHXCPDUIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)