Merck
LIF945291985
Life Chemicals Inc.
[3-(2-methoxyphenoxy)propyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-8-5-9-14-11-7-4-3-6-10(11)13-2;/h3-4,6-7,12H,5,8-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
LUPUXPVLYRVVKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)