Merck
LIF517189545
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2,2-dimethylcyclopentan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2,2-dimethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C7H11BrO/c1-7(2)4-3-5(8)6(7)9/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
CVNGETZFSNTKKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)