LIF509447025
Life Chemicals Inc.
5-ethyl-2-methylmorpholine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-ethyl-2-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-7-5-9-6(2)4-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
MNGOCGNQLBTUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)