Merck
LIF491378793
Life Chemicals Inc.
bis((1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)(piperidin-4-yl)methanol) pentahydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
600.89
MDL-Nummer:
Iupac Name
bis((1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)(piperidin-4-yl)methanol) pentahydrochloride
Inchi Code
1S/2C11H19N3O.5ClH/c2*1-8-7-10(13-14(8)2)11(15)9-3-5-12-6-4-9;;;;;/h2*7,9,11-12,15H,3-6H2,1-2H3;5*1H
InChIKey
CDXPNELWJHGHTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)