Merck
LIF444784716
Life Chemicals Inc.
benzo[d]thiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H13NO2S/c1-18-11-8-6-10(7-9-11)14(17)15-16-12-4-2-3-5-13(12)19-15/h2-9,14,17H,1H3
InChIKey
IBZWNCTWDYZBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)