Merck
LIF444784373
Life Chemicals Inc.
6-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-13-11-4-3-10(16-2)6-8(11)5-9(7-14)12(13)15/h3-7H,1-2H3
InChIKey
AHJZBLOCNWNCMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)