LIF432341354
Life Chemicals Inc.
((3-chloro-4-fluorophenyl)sulfonyl)leucine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1408-0066-250MG
€ 288,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1408-0066-250MG
€ 288,30
Iupac Name
N-[(3-chloro-4-fluorophenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO4S/c1-7(2)5-11(12(16)17)15-20(18,19)8-3-4-10(14)9(13)6-8/h3-4,6-7,11,15H,5H2,1-2H3,(H,16,17)
InChIKey
UICILYMJVHXSFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)